2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939089-1G
OR939089-250MG
APOSOR939089-1GEA
348
EUR
APOSOR939089-1G
APOSOR939089-250MG
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol
Formula:
C₈H₈N₂O Peso molecolare: 148.162 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12031291 CAS Number: 41292-66-4 |