Stampa…
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR939073-1G OR939073-250MG OR939073-5G
APOSOR939073-1GEA 459 EUR
APOSOR939073-1G APOSOR939073-250MG APOSOR939073-5G
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one
Formula: C₁₀H₁₁BrO
Peso molecolare: 227,098 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11847199
CAS Number: 31984-10-8