Stampa…
1-Methyl-DL-proline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-DL-Me-Pro-OH, 1-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR938983-1G OR938983-250MG OR938983-500MG
APOSOR938983-1GEA 655 EUR
APOSOR938983-1G APOSOR938983-250MG APOSOR938983-500MG
1-Methyl-DL-proline 97%
1-Methyl-DL-proline
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01605583
CAS Number: 68078-09-1