Stampa…
Quinoxalin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938970-1G OR938970-250MG
APOSOR938970-1GEA 201 EUR
APOSOR938970-1G APOSOR938970-250MG
Quinoxalin-2-amine 95%
Quinoxalin-2-amine
Formula: C₈H₇N₃
Peso molecolare: 145,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094018
CAS Number: 5424-05-5