Stampa…
N-(2-Oxo-2-phenylethyl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938951-1G OR938951-5G
APOSOR938951-1GEA 328 EUR
APOSOR938951-1G APOSOR938951-5G
N-(2-Oxo-2-phenylethyl)acetamide 95%
N-(2-Oxo-2-phenylethyl)acetamide
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19313693
CAS Number: 1846-33-9