Stampa…
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938946-1G OR938946-250MG
APOSOR938946-1GEA 632 EUR
APOSOR938946-1G APOSOR938946-250MG
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11188349
CAS Number: 7733-58-6