Stampa…
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938926-1G OR938926-250MG
APOSOR938926-1GEA 162 EUR
APOSOR938926-1G APOSOR938926-250MG
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16038308
CAS Number: 18362-36-2