Stampa…
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propan-2-one
OR938890-25G OR938890-5G
APOSOR938890-25GEA 168 EUR
APOSOR938890-25G APOSOR938890-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone 97%
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone
Formula: C₉H₂₀O₂Si
Peso molecolare: 188,339 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321330
CAS Number: 74685-00-0