Stampa…
4-Butylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Butylphenyl)methanol
OR938874-1G OR938874-5G
APOSOR938874-1GEA 89.9 EUR
APOSOR938874-1G APOSOR938874-5G
4-Butylbenzyl alcohol 98%
4-Butylbenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010258
CAS Number: 60834-63-1