Stampa…
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Ethylphenyl)methanol
OR938868-10G OR938868-1G OR938868-5G
APOSOR938868-10GEA 793 EUR
APOSOR938868-10G APOSOR938868-1G APOSOR938868-5G
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
2-Ethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093889
CAS Number: 767-90-8