3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938856-1G
OR938856-250MG
OR938856-500MG
APOSOR938856-1GEA
633
EUR
APOSOR938856-1G
APOSOR938856-250MG
APOSOR938856-500MG
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid
Formula:
C₅H₉BrO₂ Peso molecolare: 181,028 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055490 CAS Number: 2843-17-6 UN: 3261 ADR: 8,III |