Stampa…
2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938848-1G OR938848-250MG
APOSOR938848-1GEA 880 EUR
APOSOR938848-1G APOSOR938848-250MG
2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine 95%
2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₇H₈N₂S
Peso molecolare: 152,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038619
CAS Number: 36267-71-7