Stampa…
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR938838-1G OR938838-5G
APOSOR938838-1GEA 205 EUR
APOSOR938838-1G APOSOR938838-5G
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Peso molecolare: 196,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836228
CAS Number: 944109-65-3