Stampa…
3-Methylbenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938766-1G OR938766-250MG OR938766-500MG
APOSOR938766-1GEA 224 EUR
APOSOR938766-1G APOSOR938766-250MG APOSOR938766-500MG
3-Methylbenzenesulphonamide 95%
3-Methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04066695
CAS Number: 1899-94-1