Stampa…
2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938765-1G OR938765-250MG
APOSOR938765-1GEA 177 EUR
APOSOR938765-1G APOSOR938765-250MG
2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035567
CAS Number: 22536-62-5