Stampa…
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938759-1G OR938759-5G
APOSOR938759-1GEA 319 EUR
APOSOR938759-1G APOSOR938759-5G
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210445
CAS Number: 51865-84-0