3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₂Cl₂N₄ Punto di ebollizione: 331 °C Punto di fusione: 148 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22042702 CAS Number: 106131-61-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...