Stampa…
4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938736-10G OR938736-1G OR938736-5G
APOSOR938736-10GEA 611 EUR
APOSOR938736-10G APOSOR938736-1G APOSOR938736-5G
4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
4,6-Dimethylnicotinonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234419
CAS Number: 6623-21-8