Stampa…
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938715-1G OR938715-250MG OR938715-500MG
APOSOR938715-1GEA 561 EUR
APOSOR938715-1G APOSOR938715-250MG APOSOR938715-500MG
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea 95%
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea
Formula: C₅H₁₀Cl₂N₂O
Peso molecolare: 185,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068573
CAS Number: 2214-72-4