Stampa…
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938708-1G OR938708-250MG OR938708-500MG
APOSOR938708-1GEA 633 EUR
APOSOR938708-1G APOSOR938708-250MG APOSOR938708-500MG
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460971
CAS Number: 16064-24-7