Stampa…
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938707-10G OR938707-1G OR938707-5G
APOSOR938707-10GEA 135 EUR
APOSOR938707-10G APOSOR938707-1G APOSOR938707-5G
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203928
CAS Number: 53662-85-4