Stampa…
2-Methoxy-2-phenylethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938688-10G OR938688-1G OR938688-25G
APOSOR938688-10GEA 123 EUR
APOSOR938688-10G APOSOR938688-1G APOSOR938688-25G
2-Methoxy-2-phenylethanol 95%
2-Methoxy-2-phenylethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075063
CAS Number: 2979-22-8