Stampa…
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR938615-1G OR938615-5G
APOSOR938615-1GEA 37.7 EUR
APOSOR938615-1G APOSOR938615-5G
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₉NO₃
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19228580
CAS Number: 30932-84-4