3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938611-1G
OR938611-250MG
APOSOR938611-1GEA
123
EUR
APOSOR938611-1G
APOSOR938611-250MG
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ Peso molecolare: 182,564 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02317167 CAS Number: 34662-29-8 |