Stampa…
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938577-1G OR938577-250MG
APOSOR938577-1GEA 68.4 EUR
APOSOR938577-1G APOSOR938577-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046639
CAS Number: 90674-26-3