2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
May form small amount of sediment
Formula:
C₈H₇NO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037045 CAS Number: 32324-19-9 |