5-Chloro-2-indanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Chloro-1H-inden-2(3H)-one
OR938561-1G
OR938561-250MG
APOSOR938561-1GEA
281
EUR
APOSOR938561-1G
APOSOR938561-250MG
5-Chloro-2-indanone 95%
5-Chloro-2-indanone
Formula:
C₉H₇ClO Peso molecolare: 166,604 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09744099 CAS Number: 74444-81-8 |