Stampa…
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine
OR938552-1G OR938552-250MG
APOSOR938552-1GEA 597 EUR
APOSOR938552-1G APOSOR938552-250MG
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso molecolare: 181,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06761896
CAS Number: 65451-89-0