Stampa…
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1-Methyl-1h-pyrazol-4-yl)-ethanone
OR938532-10G OR938532-1G OR938532-5G
APOSOR938532-10GEA 252 EUR
APOSOR938532-10G APOSOR938532-1G APOSOR938532-5G
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159640
CAS Number: 37687-18-6