Stampa…
1-(Boc-amino)-2,3-butadiene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938527-250MG OR938527-500MG
APOSOR938527-250MGEA 219 EUR
APOSOR938527-250MG APOSOR938527-500MG
1-(Boc-amino)-2,3-butadiene 96%
1-(Boc-amino)-2,3-butadiene
Formula: C₉H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18252670
CAS Number: 92136-43-1