Ethyl piperidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938484-1G
OR938484-250MG
APOSOR938484-1GEA
684
EUR
APOSOR938484-1G
APOSOR938484-250MG
Ethyl piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl piperidine-1-carboxylate
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Peso molecolare: 157,21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047470 CAS Number: 5325-94-0 |