Stampa…
5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938480-1G OR938480-5G
APOSOR938480-1GEA 61.1 EUR
APOSOR938480-1G APOSOR938480-5G
5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02224142
CAS Number: 92933-47-6