Stampa…
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-4-((phenylcarbonothioyl)thio)pentanoic acid
OR938448-1G OR938448-250MG OR938448-5G
APOSOR938448-1GEA 164 EUR
APOSOR938448-1G APOSOR938448-250MG APOSOR938448-5G
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂S₂
Peso molecolare: 279,378 g/mol
Punto di ebollizione: 473 °C
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698690
CAS Number: 201611-92-9