Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938375-1G OR938375-250MG
APOSOR938375-1GEA 764 EUR
APOSOR938375-1G APOSOR938375-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11506139
CAS Number: 32999-37-4