3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Cyclopropylbenzoic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00626842 CAS Number: 1129-06-2 |