Stampa…
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938328-1G OR938328-250MG
APOSOR938328-1GEA 221 EUR
APOSOR938328-1G APOSOR938328-250MG
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505294
CAS Number: 72093-13-1