2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937874-1G
OR937874-250MG
APOSOR937874-1GEA
466
EUR
APOSOR937874-1G
APOSOR937874-250MG
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97%
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Formula:
C₁₀H₁₃NS Peso molecolare: 179,282 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16471298 CAS Number: 93301-19-0 |