Stampa…
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9377-1G OR9377-5G
APOSOR9377-1GEA 65.5 EUR
APOSOR9377-1G APOSOR9377-5G
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₃O
Peso molecolare: 223,484 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08543437
CAS Number: 203314-48-1
UN: 3265
ADR: 8,III