5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937608-1G
OR937608-250MG
OR937608-5G
APOSOR937608-1GEA
227
EUR
APOSOR937608-1G
APOSOR937608-250MG
APOSOR937608-5G
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O Peso molecolare: 188,226 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09940721 CAS Number: 942938-37-6 |