Stampa…
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N4,N4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine
OR937559-1G OR937559-5G
APOSOR937559-1GEA 105 EUR
APOSOR937559-1G APOSOR937559-5G
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₆H₉ClN₄
Peso molecolare: 172,615 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188630
CAS Number: 1007-11-0