2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937480-1G
OR937480-250MG
APOSOR937480-1GEA
319
EUR
APOSOR937480-1G
APOSOR937480-250MG
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06804561 CAS Number: 865278-12-2 |