Stampa…
2-Cyanobenzyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937471-10G OR937471-1G OR937471-5G
APOSOR937471-10GEA 109 EUR
APOSOR937471-10G APOSOR937471-1G APOSOR937471-5G
2-Cyanobenzyl acetate 95%
2-Cyanobenzyl acetate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20265196
CAS Number: 38866-59-0