Stampa…
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937255-1G OR937255-5G
APOSOR937255-1GEA 227 EUR
APOSOR937255-1G APOSOR937255-5G
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01142872
CAS Number: 17061-85-7