Stampa…
Ethyl-3-aminocrotonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-aminobut-2-enoate
OR936394-100G OR936394-1KG OR936394-500G
APOSOR936394-100GEA 64 EUR
APOSOR936394-100G APOSOR936394-1KG APOSOR936394-500G
Ethyl-3-aminocrotonate 95%
Ethyl-3-aminocrotonate
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008073
CAS Number: 626-34-6