Stampa…
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-nitroethene
OR936372-1G OR936372-25G OR936372-5G
APOSOR936372-1GEA 52.4 EUR
APOSOR936372-1G APOSOR936372-25G APOSOR936372-5G
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene 96%
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene
Formula: C₉H₉NO₃
Peso molecolare: 179,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024826
CAS Number: 5576-97-6