Stampa…
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR936150-1G OR936150-500MG
APOSOR936150-1GEA 830 EUR
APOSOR936150-1G APOSOR936150-500MG
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₂
Peso molecolare: 209,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27987242
CAS Number: 1630906-30-7