(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₁₆BNO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08235067 CAS Number: 874219-49-5 |