Stampa…
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR935842-250MG OR935842-500MG
APOSOR935842-250MGEA 925 EUR
APOSOR935842-250MG APOSOR935842-500MG
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₆O₃
Peso molecolare: 196,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28135615
CAS Number: 1447942-87-1