Stampa…
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR935289-250MG OR935289-500MG
APOSOR935289-250MGEA 763 EUR
APOSOR935289-250MG APOSOR935289-500MG
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 163,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28501954
CAS Number: 1638765-02-2