Stampa…
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR934826-1G OR934826-500MG
APOSOR934826-1GEA 1270 EUR
APOSOR934826-1G APOSOR934826-500MG
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₅H₈N₂·ClH
Peso molecolare: 132,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26959098
CAS Number: 1393180-30-7